Läs mer
Magnesium Oxide, Extra Pure, Heavy, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Produktkod. 11493663 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
Produktkod. 11493663
Brand: Fisher Chemical M/0800/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1309-48-4
Molekylformel MgO
Molekylvikt (g/mol) 40.30
MDL-nummer MFCD00011109
InChI-nyckel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-namn oxomagnesium
LEDER O=[Mg]
Specifikationer
Kokpunkt 3600°C
Smältpunkt 2800°C
Färg White
pH 10.3
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 250 g
Formel vikt 40.29g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 0 hPa at 20°C