Läs mer
Thermo Scientific™ Magnesiumoxid, nanopulver, 99+% (metallbas)
Produktkod. 11429970
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429970 100 g 100g
11419970 25 g 25g
11439970 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429970 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 044733.22
 Begränsad artikel
I lager
S.A. >7,3m2/g | CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Magnesiumoxid används som laboratoriereagens och isolator i industrikablar. Det fungerar som ett referensmaterial för kalorimetri. Det används i stor utsträckning som ett grundläggande eldfast material för deglar, som en skyddande beläggning i plasmaskärmar, som en oxidbarriär i spinntunnelanordningar, som ett optiskt material, som en komponent i rörformig konstruktion i värmeelement och även i bibliotek för konservering av böcker. Magnesiumoxidmikrosfärer används i anrikningsmetoden för polycykliska aromatiska kolväten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-48-4
Molekylformel MgO
Molekylvikt (g/mol) 40.30
MDL-nummer MFCD00011109
InChI-nyckel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-namn oxomagnesium
LEDER O=[Mg]
Specifikationer
Kokpunkt 3600 °C
Kemiskt namn eller material Magnesium oxide
Smältpunkt 2852 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall >99 % (metallbasis)
Löslighetsinformation Löslig i saltsyra och utspädda syror. Olöslig i vatten och etanol.
Formel vikt 40.3
Brytningsindex 1.736
Utseende Vitt pulver
Densitet 3.58
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.