Läs mer
Magnesium oxide, nanopowder, 99+% (metals basis)
Produktkod. p-4407612
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11419970
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044733.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
S.A. >7,3 m2 /g
Magnesiumoxid används som laboratoriereagens och isolator i industrikablar. Det fungerar som ett referensmaterial för kalorimetri. Det används i stor utsträckning som ett grundläggande eldfast material för deglar, som en skyddande beläggning i plasmaskärmar, som en oxidbarriär i spinntunnelanordningar, som ett optiskt material, som en komponent i rörformig konstruktion i värmeelement och även i bibliotek för konservering av böcker. Magnesiumoxidmikrosfärer används i anrikningsmetoden för polycykliska aromatiska kolväten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-48-4
Molekylformel MgO
Molekylvikt (g/mol) 40.30
MDL-nummer MFCD00011109
InChI-nyckel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-namn oxomagnesium
LEDER O=[Mg]
Specifikationer
Kokpunkt 3600°C
Kemiskt namn eller material Magnesium oxide
Smältpunkt 2852°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall >99% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in hydrochloric acid and dilute acids. Insoluble in water and ethanol.
Formel vikt 40.3
Brytningsindex 1.736
Utseende White powder
Densitet 3.58 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.