Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Oxide |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 40.3 |
| Kvalitet | FCC/USP |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 3.58kg |