Läs mer
Magnesiumoxid, Puratronic™, 99,995 % (metallbas)
Produktkod. 11346907
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11346907 10 g 10g
11356907 50 g 50g
11336907 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11346907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010800.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Magnesiumoxid används som ett brytningsmaterial, som är fysikaliskt och kemiskt stabilt vid högre temperatur. Magnesiumoxid är en råvara för framställning av portlandcement. Det används också inom jordbruk, kemisk konstruktion, miljö och andra industriella tillämpningar. Det används också inom medicin, kolorimetri, industriella kablar, värmeelement, keramik, spinntunnelanordningar och flera andra material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-48-4
Molekylformel MgO
Molekylvikt (g/mol) 40.30
MDL-nummer MFCD00011109
InChI-nyckel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-namn oxomagnesium
LEDER O=[Mg]
Specifikationer
Kokpunkt 3600 °C
Kemiskt namn eller material Magnesium oxide
Smältpunkt 2852 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Brytningsindex 1.736
Utseende Vitt pulver
Analysprocentintervall 99,998 % (metallbasis)
Densitet 3.58
Löslighetsinformation Löslig i syra och ammoniak. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 40.3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.