Läs mer
Magnesiumoxid, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, FCC, Ph. Eur., USP , E 530, lätt, 98,0-100,5 % (beräknat för torkat ämne), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
20 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
20kg
500g
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Oxide |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | MgO |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 40.3g/mol |
| Procent renhet | 98 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
| Kvalitet | puriss. |