Läs mer
Magnesiumoxid, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, FCC, Ph. Eur., USP , E 530, lätt, 98,0-100,5 % (beräknat för torkat ämne), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15611250 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
20 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
20kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15611250 20 kg 20kg
15621250 500 g 500g
15601250 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15611250 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1313820KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, FCC, Ph. Eur., USP , E 530, lätt, 98,0-100,5 % (beräknat för torkat ämne)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-48-4
Molekylformel MgO
Molekylvikt (g/mol) 40.30
MDL-nummer MFCD00011109
InChI-nyckel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-namn oxomagnesium
LEDER O=[Mg]
Specifikationer
Kokpunkt 3,600°C
Kemiskt namn eller material Magnesium oxide
Smältpunkt 2852°C (literature)
Namnnotering Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance)
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 20 kg
Analysprocentintervall 98.0 to 100.5%
Linjär formel MgO
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 40.3
Procent renhet 98.0 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Kvalitet puriss.
Förpackning Papper/polypåse
Densitet 3.58 g/cm3