Läs mer
Magnesiumoxidsubstrat, 10x10x1 mm, polerad ena sidan, 100 graders orientering
Produktkod. 11378847
Change view
Kvantitet:
1 Ea.
5 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378847 1 Ea. Varje
11388847 5 Ea. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038503.KT
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Magnesiumoxidsubstrat används i stor utsträckning i högtemperatursupraledare. Det används också som avsättning av ferroelektriska tunnfilmsbeläggningar på magnesiumoxidsubstrat. Det växer också applikationer för MgO inom området för plasmaskärmspaneler (PDP).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-48-4
Molekylformel MgO
Molekylvikt (g/mol) 40.30
MDL-nummer MFCD00011109
InChI-nyckel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-namn oxomagnesium
LEDER O=[Mg]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Oxide Substrate
Namnnotering Polished One Side
Färg Vitt
Fysisk form Plate
Kvantitet 1 Ea.
Löslighetsinformation Soluble in acid,ammonia. Insoluble in alcohol.
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.