Läs mer
Magnesiumoxidsubstrat, 10x10x1 mm, polerad ena sidan, 110 graders orientering
Produktkod. 11323788
Change view
Kvantitet:
1 st.
5 ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323788 1 st. Varje
11313788 5 ea. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040274.KT
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
100 Orientering | CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-48-4
Molekylformel MgO
Molekylvikt (g/mol) 40.30
MDL-nummer MFCD00011109
InChI-nyckel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-namn oxomagnesium
LEDER O=[Mg]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Oxide Substrate
Namnnotering Polerade två sidor
Färg Vitt
Fysisk form Tallrik
Kvantitet 1 st.
Odör Luktfritt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.