Läs mer
Magnesiumperklorat, ACS-reagens, torkmedel
Produktkod. 10338823 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10338823 100 g Plastflaska 100g
10790862 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10338823 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 413461000
 Begränsad artikel
I lager
Magnesiumperklorat, Cl2MgO8, CAS-nummer-10034-81-8, vattenfritt magnesiumperklorat, unii-7n77z541yf, perklorsyra, magnesiumsalt, perklorat de magnesium french, dehydrit, magnesiumperklorat, anhydrat, anhydrat, magnesiumperklorat, anhydron, hsdb 661, magnesiumdiperklorat, 500g, White | CAS: 10034-81-8 | Cl2MgO8 | 223,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent, Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-81-8
Molekylformel Cl2MgO8
Molekylvikt (g/mol) 223.21
MDL-nummer MFCD00011102
InChI-nyckel MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Synonym anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
PubChem CID 24840
IUPAC-namn magnesium; diperklorat
LEDER [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium perchlorate
Smältpunkt 250,0 °C
Namnnotering Torkmedel
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver, flingor och bitar
Kvantitet 100 g
Linjär formel Mg(ClO4)2
Merck Index 15, 5742
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 993 g/L (25 °C). Andra lösligheter: mycket lösliga i alkohol
Formel vikt 223.21
Kvalitet ACS-reagens
Förlust vid torkning 8 % max (190 °C)
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magnesium perchlorate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.