Läs mer
Magnesiumperklorat, ACS
Beskrivning
Magnesiumperklorat används vanligtvis som ett kraftfullt oxidationsmedel. Det används som uttorkningsmedel i organisk syntes. Det praktiseras inom många områden som läkemedelsindustrin, pyroteknisk industri, i laddningsbara batterier och det är ett mångsidigt verktyg för organisk syntes. Den har fotoelektroniska och optiska egenskaper. Således kan den användas i fotoelektronik och optoelektroniska enheter. Det används som ett starkt torkmedel för gaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium perchlorate, anhydrous |
| Smältpunkt | 251 °C (dekomposition) |
| Namnnotering | För analys ACS |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 100 g |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 2.21 g/mL |
| Beilstein | EM>5, |
| Löslighetsinformation | Magnesiumperklorater är lösligt i vatten och etanol. |
| Formel vikt | 223.21 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Magnesium perchlorate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Magnesium perchlorate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.