Läs mer
Magnesiumperklorat, ACS
Produktkod. 11371738
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371738 500 g 500g
11361738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011636.36
 Begränsad artikel
I lager
Magnesiumperklorat, vattenfritt tillstånd, Cl2MgO8, CAS-nummer-10034-81-8, magnesiumperklorat, vattenfritt, vattenfritt magnesiumperklorat, anhydron, magnesiumperklorat, magnesiumdiperklorat, hsdb 661, dehydrit, perklorat de magnesium franskt, perklorsyra, magnesiumsalt, unii-7n77z541yf, 500g | CAS: 10034-81-8 | Cl2MgO8 | 223,197 g/mol
Magnesiumperklorat används vanligtvis som ett kraftfullt oxidationsmedel. Det används som uttorkningsmedel i organisk syntes. Det praktiseras inom många områden som läkemedelsindustrin, pyroteknisk industri, i laddningsbara batterier och det är ett mångsidigt verktyg för organisk syntes. Den har fotoelektroniska och optiska egenskaper. Således kan den användas i fotoelektronik och optoelektroniska enheter. Det används som ett starkt torkmedel för gaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-81-8
Molekylformel Cl2MgO8
Molekylvikt (g/mol) 223.197
MDL-nummer MFCD00011102
InChI-nyckel MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Synonym anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
PubChem CID 24840
IUPAC-namn magnesium; diperklorat
LEDER [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Perchlorate, Anhydrous
Smältpunkt 251 °C (dekomposition)
Namnnotering För analys ACS
Fysisk form Granulat
Kvantitet 500 g
Beilstein EM>5,
Löslighetsinformation Magnesiumperklorater är lösligt i vatten och etanol.
Formel vikt 223.21
Kvalitet ACS-reagens
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.21 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magnesium perchlorate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium perchlorate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.