Läs mer
Magnesiumperklorathexahydrat, 99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11341738
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341738 250 g 250g
11351738 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011635.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-19-0 | Cl2H12MgO14 | 331.287 g/mol
Kommersiellt tillgängligt magnesiumperklorat rapporteras som en extremt effektiv katalysator för syntes avα -aminofosfonater. Magnesiumperklorat har visat sig vara en effektiv katalysator för syntesen av iminer och fenylhydrazoner genom reaktion av karbonylföreningar med aminer och fenylhydrazin i höga utbyten vid rumstemperaturer och på kort tid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-19-0
Molekylformel Cl2H12MgO14
Molekylvikt (g/mol) 331.287
MDL-nummer MFCD00149778
InChI-nyckel MGBDNCBRZIMSDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium perchlorate hexahydrate, acmc-20akl9, 2clo4.mg.6h2o, ksc491a3f, magnesium 2+ ion hexahydrate diperchlorate, magnesium 2+ hexahydrate diperchlorate
PubChem CID 16211969
IUPAC-namn magnesium;diperklorat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium perchlorate hexahydrate
Smältpunkt 185°C to 190°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99% (Metals basis)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1475
Merck Index 14,5678
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 331.33 (223.23 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.