Läs mer
Magnesiumperklorat, TRC
Produktkod. 30478163
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478163 5 g
30472863 25 g
30469427 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30478163 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM1104755G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-81-8
Molekylformel 2(ClO4) . Mg
Molekylvikt (g/mol) 223.2
Synonym Perchloric Acid, Magnesium Salt, Anhydron, Anhydrone, Anhydrous Magnesium Perchlorate, Dehydrite, KhKM 300, Magnesium Diperchlorate, Magnesium Perchlorate (Mg(ClO4)2), Magnesium(II) Perchlorate, XKM 300
IUPAC-namn magnesium; diperklorat.
LEDER [Mg+2].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Perchlorate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
Formel vikt 221.8821