Läs mer
Magnesiumfosfat dibasiskt trihydrat, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15650730 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
30 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
30kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15650730 30 kg 30kg
15640730 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15650730 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 0426030KG
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss special, uppfyller analytiska specifikationer för DAB,≥ 98 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-75-4
Molekylformel H7MgO7P
Molekylvikt (g/mol) 174.33
MDL-nummer MFCD00150390
InChI-nyckel OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg
PubChem CID 16204530
LEDER O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Phosphate Dibasic Trihydrate
Namnnotering Meets analytical specification of DAB
Kvantitet 30 kg
Linjär formel MgHPO4 · 3H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn magnesium(2+)-trihydratvätefosfat
Formel vikt 174.33g/mol
Procent renhet ≥98%
Kvalitet puriss. särskild
Densitet 2.123g/mL at 25°C