Läs mer
Magnesiumfosfatpentahydrat, P{2}O{5} 33 %
Produktkod. 11303437
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11303437 1 kg 1kg
11393427 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018219.A1
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10233-87-1 | H10Mg3O13P2 | 352,93 g/mol
Magnesiumfosfatpentahydrat används vid framställning av magnesiumkalciumfosfatbiocement (MCPB) för benregenerering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10233-87-1
Molekylformel H10Mg3O13P2
Molekylvikt (g/mol) 352.93
MDL-nummer MFCD00150252
InChI-nyckel QZYXGKYJDBUYES-UHFFFAOYSA-H
Synonym magnesium phosphate pentahydrate, magnesium phosphate usp, phosphoric acid, magnesium salt 2:3 , pentahydrate, 3mg.2po4.5h2o, trimagnesium phosphate pentahydrate, magnesium phosphate 3:2 pentahydrate, magnesium phosphate, tribasic pentahydrate, magnesium phosphate pentahydrate, p2o, trimagnesium 2+ pentahydrate diphosphate
PubChem CID 23724945
IUPAC-namn trimagnesium;difosfat;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium phosphate pentahydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 1 kg
Utseende Vita kristaller
Analysprocentintervall P2O5 33 %
Densitet g/cm3 vid 20 °C
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 352,93 (262,86 Vattenfri Alkoholhaltig)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.