Läs mer
Magnesium phosphate, tribasic hydrate, 98+%, pure
Produktkod. 10145123 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10145123 1 kg Plastflaska 1kg
10330624 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10145123 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391940010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53408-95-0 | Mg3O8P2 | 262.86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53408-95-0
Molekylformel Mg3O8P2
Molekylvikt (g/mol) 262.86
MDL-nummer MFCD00150251
InChI-nyckel GVALZJMUIHGIMD-UHFFFAOYSA-H
Synonym magnesium phosphate hydrate, trimagnesium diphosphate hydrate, acmc-20akl7, 3mg.2po4.h2o, trimagnesium 2+ hydrate diphosphate
PubChem CID 6096954
LEDER [Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium phosphate, tribasic hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98+%
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
IUPAC-namn trimagnesium;difosfat;hydrat
Formel vikt 262.86
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Ren
Förlust vid tändning 32.0% max. (425°C)
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.