Läs mer
Magnesiumftalocyanin, tekniker. 90%
Produktkod. 11338917
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338917 5 g 5g
11348917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038601.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 1661-03-6 | C32H18MgN8O | 554,856 g/mol
Magnesiumftalocyanin används för att förbereda membransensorer för cyanidjoner. Används även vid framställning av membransensorer för cyanidjoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1661-03-6
Molekylformel C32H18MgN8O
Molekylvikt (g/mol) 554.856
MDL-nummer MFCD00041953
InChI-nyckel HTNHYCHFBSVBID-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium phthalocyanine
PubChem CID 91872988
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O.[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium phthalocyanine
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i koncentrerad svavelsyra.
Formel vikt 536.84
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.