Läs mer
Magnesium potassium chloride
Produktkod. 11423244
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11423244
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10582.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 15681-05-7 | Cl3KMg | 169.753 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15681-05-7
Molekylformel Cl3KMg
MDL-nummer MFCD00156154
InChI-nyckel JNZGLUUWTFPBKG-UHFFFAOYSA-K
Synonym magnesium potassium chloride, kcl mgcl2, acmc-1bu1g, magnesium 2+ ion potassium trichloride, magnesium 2+ potassium trichloride
PubChem CID 19903064
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium potassium chloride
Kvantitet 100 g
LEDER [Mg+2].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[K+]
IUPAC-namn magnesium;potassium;trichloride
Molekylvikt (g/mol) 169.753
Formel vikt 169.76
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.