Läs mer
Magnesium powder, -325 mesh, 99.8%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11391288
Change view
Kvantitet:
10 g
500 g
4 x 500 g
Förpackningsstorlek:
10g
2000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391288 10 g 10g
11311298 500 g 500g
11381288 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11391288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010233.09
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Poly(vinylidenfluorid) är användbar i beläggningar, film, filterduk, instrumentfoder, filtreringsmembran, pumpdelar, foder och ventiler. Det används också som material för givare i enheter som hörlurar, mikrofoner och ljuddetektorer. Det är också viktigt för piezoelektriska och elektrostriktiva tillämpningar. Dessutom är det användbart för monofilament fiskelinor som ersätter nylon monofilament. Det fungerar som ett standardbindemedel som används vid tillverkning av kompositelektroder för litiumjonbatterier. Den fungerar som en högklassig isolator för ledningar, nanomaterial och trycksensorer. Det används för att tillverka filter som används för att förbereda prover för högpresterande vätskekromatografi och andra avancerade analytiska tekniker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-95-4
Molekylformel Mg
Molekylvikt (g/mol) 24.30
MDL-nummer MFCD00085308
InChI-nyckel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-namn magnesium
LEDER [Mg]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium powder
Kvantitet 10 g
Maskstorlek -325 Mesh
Analysprocentintervall 99.8%
Form Pulver
Formel vikt 24.3
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magnesium powder
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Pyrofort fast ämne Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
Skyddsangivelse
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P222-Undvik kontakt med luft.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P422-Förvara innehållet i ädelgas.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.