Läs mer
Magnesiumpyrofosfat
Produktkod. 11383728
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383728 50 g 50g
11363728 250 g 250g
11373728 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11383728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039317.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13446-24-7 | Mg2O7P2 | 222,551 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-24-7
Molekylformel Mg2O7P2
Molekylvikt (g/mol) 222.551
MDL-nummer MFCD00049482
InChI-nyckel XZTWHWHGBBCSMX-UHFFFAOYSA-J
Synonym magnesium pyrophosphate, unii-al34y660jv, diphosphoric acid, magnesium salt 1:2, dimagnesium diphosphate, acmc-1but0, 2mg.p2o7, magnesium pyrophosphate 50g, dimagnesium phosphonato phosphate, dimagnesium 2+ diphosphate, dimagnesium 2+ ion diphosphate
PubChem CID 122213
IUPAC-namn dimagnesium;fosfonatofosfat
LEDER [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Mg+2].[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium pyrophosphate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Merck Index 14,5684
Löslighetsinformation Löslig i utspädda mineralsyror. Olöslig i vatten.
Formel vikt 222.57
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magnesium pyrophosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium pyrophosphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.