Läs mer
Magnesiumstav, 6,35 mm (0,25 tum) dia x 25,4 mm (1,0 tum) längd, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15435065
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435065 1 Pc. Varje
15445065 5 Pc. Paket med 5
15455065 25 Pc. Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15435065 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047073.KF
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-95-4
Molekylformel Mg
Molekylvikt (g/mol) 24.30
MDL-nummer MFCD00085308
InChI-nyckel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-namn magnesium
LEDER [Mg]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium rod
Namnnotering 6.35mm (0.25 in.) dia. x 25.4mm (1.0 in.) length
Kvantitet 1 Pc.
Odör Odorless
Vikt ≈1.4g/piece
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.