Läs mer
Magnesiumsilikat, 99 % (metallbas)
Produktkod. 11320458
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11320458 250 g 250g
11310458 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11320458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043807.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100,39 g/mol
Magnesiumsilikat används för polyeteradsorbent, som har tillämpningar av adsorption och avfärgning, adsorbent i gaskromatografi, vid vitaminanalys, antibiotikabehandling, myrkakningsmedel, som används i kosmetika som talk& babypuder, allmänt modifierad plast, mellanklassisoleringsmaterial, EVA skor material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-94-3
Molekylformel MgO3Si
Molekylvikt (g/mol) 100.39
MDL-nummer MFCD00078249
InChI-nyckel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium silicate
Smältpunkt 1910 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Utseende Vitt pulver
Analysprocentintervall 99 % (metallbasis)
Densitet 3.21
Löslighetsinformation Olöslig i vatten
Formel vikt 140.71
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.