Läs mer
Magnesiumsilikat, aktiverat, för kromatografi, 60-100 mesh
Produktkod. 11480677
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480677 250 g 250g
11470677 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22490.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100,39 g/mol
Magnesiumsilikat, aktiverat, används i polyeteradsorption och avfärgningseffekt. Används även i kromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Magnesiumsilikat, aktiverat, används i polyeteradsorption och avfärgningseffekt. Används även i kromatografi.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka syror och vätefluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1343-88-0
Molekylformel MgO3Si
Molekylvikt (g/mol) 100.39
MDL-nummer MFCD00078249
InChI-nyckel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Activated magnesium silicate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium silicate
Namnnotering aktiverade, för kromatografi
Kvantitet 250 g
Linjär formel Mg2SiO4
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 140.71
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.