Läs mer
Magnesiumsilicid, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15462327
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462327 10 g 10g
15472327 50 g 50g
15482327 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045518.09
Request Bulk or Custom Format
Luft- och fuktkänslig; Sönderdelas i vatten, HCl
Magnesiumsilicid används för att tillverka legeringar såsom aluminiumlegeringar. Det används också i livsmedel, drycker, som smakförstärkare och som mellanprodukt i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22831-39-6
Molekylformel Mg2Si
Molekylvikt (g/mol) 76.695
MDL-nummer MFCD00016202
InChI-nyckel YTHCQFKNFVSQBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium silicide, dimagnesium silicide, dimagnesium monosilicide, unii-475e6fmg3k, magnesiumsilicid, magnesium, compd. with silicon 2:1, magnesium silicide, powder, magnesium silicide-45 my, magnesium silicide un2624 dangerous when wet
PubChem CID 89858
LEDER [Mg]=[Si]=[Mg]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium silicide
Smältpunkt 1102°C
Färg Blått
Fysisk form Pieces
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water and denser than water.
Formel vikt 76.71
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 2
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.