Läs mer
Magnesiumlösning för ICP 10g/L HNO 3 matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12986334 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12986334 500 mL Flaska 500ml
12966334 100 mL Flaska 100ml
12976334 250 mL Flaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12986334 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 232 500
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn Mg
Koncentration 10±0.02 g/L
Typ Mass Spectrometry Standard
Element Mg
Lösningsmedel eller matris Nitric Acid
Kvantitet 500 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-element Standard Solution for ICP. Magnesium (Mg) 10000mg/l in HNO3 2%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.