Läs mer
Magnesiumlösning för jonkromatografi, 1g/L, H 2 O-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12922145 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12922145 100 mL -
12932145 250 mL 250ml
12942145 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12922145 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 025 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.00 SEK
    518.62 SEK / 100ml
    Save 148.38 SEK
    22% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifications
Lösningen innehåller H2O
Koncentration 1 g/L
Kvantitet 100 mL