Läs mer
Magnesiumförstoftningsmål, 76,2 mm (3,0 tum) dia. x 6,35 mm (0,250 tum) tjock, 99,95% (metallbas), Thermo Scientific™
Produktkod. 15484795
Change view
Kvantitet:
1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484795 1 Ea. Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15484795 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040861.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium sputtering target
Namnnotering 76,2 mm (3,0 tum) diameter x 6,35 mm (0,250 tum) tjock
CAS 7439-95-4
Kvantitet 1 Ea.
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Mg
MDL-nummer MFCD00085308
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
InChI-nyckel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Mg]
IUPAC-namn magnesium
Molekylvikt (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Procent renhet 99.95%