Läs mer
Magnesium Standard i Basolja 75, 1000 g/μg, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11410299 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410299 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11410299 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ORGMG82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 SEK
    795.25 SEK / 50g
    Save 114.75 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Mg1000 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Oil Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7439-95-4, 8042-47-5
Analyscertifikat Med Certificate of Analysis.
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel Mg
MDL-nummer MFCD00085308
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Mg]
IUPAC-namn magnesium
Lösningsmedel eller matris Basolja 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
Kvantitet 50 g
ChEBI CHEBI:25107
Kvalitet Olja/Plasma
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix Concentration Cat. No.
Base Oil 1000μg/g ORG-MG8-2Z
Base Oil 5000μg/g ORG-MG8-4Z
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning