Läs mer
Magnesiumstearat, 3,8–5,0 % mg
Produktkod. 11924931 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11924931 5 kg Plast trumma 5kg
10723241 25 g Plastflaska 25g
10723051 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11924931 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 240760050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Add to basket
CAS: 557-04-0 | C36H70MgO4 | 591,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 557-04-0
Molekylformel C36H70MgO4
Molekylvikt (g/mol) 591.27
InChI-nyckel HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt
PubChem CID 11177
ChEBI CHEBI:9254
IUPAC-namn magnesium;oktadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
Specifications
Kemiskt namn eller material Magnesium stearate
Smältpunkt 130,0 °C till 140,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 6 % (1 g, 105 °C) max.
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plast trumma
Linjär formel Mg(C18H35O2)2
Kvantitet 5 kg
Merck Index 15,5754
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: bryts ner i utspädda syror, praktiskt taget olöslig i alkoholer och eter
Formel vikt 591.27
Procent renhet 3.8-5% Mg
Fysisk form Fint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.