Läs mer
Magnesium Stearate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Produktkod. 10775911 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10775911 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10775911 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/0955/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 557-04-0
Smältpunkt 130°C
Färg White
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C36H70MgO4
MDL-nummer 36391
Kvantitet 500 g
Synonym magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt
InChI-nyckel HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
IUPAC-namn magnesium;octadecanoate
Molekylvikt (g/mol) 591.257
PubChem CID 11177
ChEBI CHEBI:9254
Formel vikt 591.27g/mol
Fysisk form Solid