Läs mer
Magnesiumstearat, Hyqual™ Vegetabilisk källa NF-GenAR™ FCC, Macron Fine Chemicals™
Beskrivning
- Mat GMP Tillverkad produkt
- GMP Tillverkad produkt
- Träffar BP Kemiska specifikationer
- Uppfyller ChP Chemical Specifikationer
- Möter E.P. Kemiska specifikationer
- Möter FCC Krav
- Träffar JP Kemiska specifikationer
- Möter NF Krav
- VARNING: För tillverkning, bearbetning eller ompaketering
- Bulk Food Chemical
- Bulk Pharmaceutical Chemical
- Inga klass 1,2,3 eller andra lösningsmedel används eller produceras vid tillverkning eller rening av produkten
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 130 °C till 140 °C |
| CAS | 557-04-0 |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Analysprocentintervall | 4,0 till 5,0 % |
| Molekylformel | C36H70MgO4 |
| MDL-nummer | MFCD00036391 |
| InChI-nyckel | HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Mg++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O |
| IUPAC-namn | magnesium(2+)dioktadekanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 591.26 |
| Visa mer |