Läs mer
Magnesiumstearat
Produktkod. 11433357
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433357 250 g 250g
11423357 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16244.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 557-04-0 | C36H70MgO4 | 591,257 g/mol
Magnesiumstearat är involverat i produktionen av medicinska tabletter, kapslar, pulver och polymerformuleringar. Det används också som smörjmedel för tabletter, antividhäftande medel, i torr beläggning och som bindemedel. Det är en viktig ingrediens i modersmjölksersättning. Vidare används det i hydreringsprocessen. Utöver detta används det för att binda sockret i hårda godisar som mynta.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Något löslig i bensen. Olösligt i vatten, alkohol och eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror och alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-04-0
Molekylformel C36H70MgO4
Molekylvikt (g/mol) 591.257
MDL-nummer MFCD00036391
InChI-nyckel HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt
PubChem CID 11177
ChEBI CHEBI:9254
IUPAC-namn magnesium;oktadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium stearate
Smältpunkt 148 °C till 152 °C
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i bensen. Olöslig i vatten, alkohol och eter.
Formel vikt 591.27
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.