Läs mer
Magnesiumstearat, TRC
Produktkod. 30009452
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009452 100 g
30134611 500 g
30011325 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009452 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM110345100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-04-0
Molekylformel 2 C18 H35 O2 . Mg
Molekylvikt (g/mol) 591.24
Synonym Magnesium Stearate, Octadecanoic Acid Magnesium Salt, Stearic Acid Magnesium Salt, AFCO-Chem MGS, Aurabrite MA 76, Daiwax M, Daiwax SMO, Dibasic magnesium stearate, EM 100, EM 100 (salt), EM 112, EM 144, EM 612, Electol MM 2, HyQual, JPM 100, Kemilub EM-F-V, Liga MF 2V, M 5GN, Magnesium Stearate G, Magnesium distearate, Magnesium octadecanoate, Magnesium stearic acid, Mg-St, NP 1500, NS-M, NS-M (salt), Nissan Electol MM 2, PETS 120P, Palmstar 325BP/EP, Parteck LUB-MST, Petrac MG 20NF, Pharma, SM, SM 1000, SM-P, SPX 100F, Synpro 90, Synpro Magnesium Stearate 90
IUPAC-namn magnesium; oktadekanoat
LEDER [Mg+2].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Stearate (AS)
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Formel vikt 590.5125