Läs mer
Magnesiumsulfamathydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11348158
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 11348158
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039381.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 13770-91-7 | H4MgN2O6S2 | 216.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13770-91-7
Molekylformel H4MgN2O6S2
MDL-nummer MFCD00210632
InChI-nyckel YZVJHCGMTYDKFR-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium disulfamate, magnesium sulfamate, magnesium disulphamate, sulfamic acid, magnesium salt 2:1, magnesium 2+ ion disulfamate
PubChem CID 166902
IUPAC-namn magnesium; disulfamat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium sulfamate hydrate
Kvantitet 50 g
LEDER NS(=O)(=O)[O-].NS(=O)(=O)[O-].[Mg+2]
Molekylvikt (g/mol) 216.465
Formel vikt 216.48 (Anhydrous)
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.