Läs mer
Magnesiumsulfamathydrat, 99 %
Produktkod. 11368158
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368158 250 g 250g
11348158 50 g 50g
11358158 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039381.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13770-91-7 | H4MgN2O6S2 | 216,47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13770-91-7
Molekylformel H4MgN2O6S2
MDL-nummer MFCD00210632
InChI-nyckel YZVJHCGMTYDKFR-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium disulfamate, magnesium sulfamate, magnesium disulphamate, sulfamic acid, magnesium salt 2:1, magnesium 2+ ion disulfamate
PubChem CID 166902
IUPAC-namn magnesium; disulfamat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium sulfamate hydrate
Kvantitet 250 g
LEDER NS(=O)(=O)[O-].NS(=O)(=O)[O-].[Mg+2]
Molekylvikt (g/mol) 216.465
Formel vikt 216,48 (Vattenfattig)
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.