Läs mer
Melford Magnesiumsulfat
Produktkod. 30018484
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018484 1 kg
30018485 500 g
30018486 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018484 Leverantör Melford Leverantörsnummer M243001000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 7487-88-9
  • Moleclar Formel: MgSO4
  • Molekylvikt: 120,36
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Sulfate
CAS 7487-88-9
Kvantitet 1 kg
Anteckningar om renhetsgrad Molekylärbiologi med betyg
Molekylformel MgSO4