Läs mer
Melford Magnesiumsulfat
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- CAS-nummer: 7487-88-9
- Moleclar Formel: MgSO4
- Molekylvikt: 120,36
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Sulfate |
| CAS | 7487-88-9 |
| Kvantitet | 500 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Molecular Biology Grade |
| Molekylformel | MgSO4 |