Läs mer
Magnesiumsulfat, 1 M aq. soln.
Beskrivning
Magnesiumsulfat används i ersättningsterapi för hypomagnesemi. Det kan användas oralt som ett laxermedel för att lindra tillfällig förstoppning och för att behandla låga nivåer av magnesium. Det fungerar genom att ersätta magnesium i kroppen och öka vatten i tarmarna. Det är det första linjens antiarytmika för torsades de pointes vid hjärtstillestånd enligt 2005 års ECC-riktlinjer och för att hantera kinidin-inducerade arytmier. Det är effektivt för att minska risken för att havandeskapsförgiftning utvecklas till eklampsi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Magnesiumsulfat används i ersättningsterapi för hypomagnesemi. Det kan användas oralt som ett laxermedel för att lindra tillfällig förstoppning och för att behandla låga nivåer av magnesium. Det fungerar genom att ersätta magnesium i kroppen och öka vatten i tarmarna. Det är det första linjens antiarytmika för torsades de pointes vid hjärtstillestånd enligt 2005 års ECC-riktlinjer och för att hantera kinidin-inducerade arytmier. Det är effektivt för att minska risken för att havandeskapsförgiftning utvecklas till eklampsi.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten. Löslig i alkohol, eter (11,6 mg/ml vid 18 °C) och glycerin. Olösligt i aceton.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium sulfate |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 50 mL |
| Linjär formel | MgSO4 |
| Löslighetsinformation | Helt blandbar i vatten. Löslig i alkohol, eter (11,6 mg/ml vid 18 °C) och glycerin. Olöslig i aceton. |
| Formel vikt | 120.37 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1M aq. soln. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.