Läs mer
Magnesiumsulfat, 1 M aq. soln.
Produktkod. 15436109
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436109 100 mL 100ml
15426109 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63953.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120,36 g/mol
Magnesiumsulfat används i ersättningsterapi för hypomagnesemi. Det kan användas oralt som ett laxermedel för att lindra tillfällig förstoppning och för att behandla låga nivåer av magnesium. Det fungerar genom att ersätta magnesium i kroppen och öka vatten i tarmarna. Det är det första linjens antiarytmika för torsades de pointes vid hjärtstillestånd enligt 2005 års ECC-riktlinjer och för att hantera kinidin-inducerade arytmier. Det är effektivt för att minska risken för att havandeskapsförgiftning utvecklas till eklampsi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Magnesiumsulfat används i ersättningsterapi för hypomagnesemi. Det kan användas oralt som ett laxermedel för att lindra tillfällig förstoppning och för att behandla låga nivåer av magnesium. Det fungerar genom att ersätta magnesium i kroppen och öka vatten i tarmarna. Det är det första linjens antiarytmika för torsades de pointes vid hjärtstillestånd enligt 2005 års ECC-riktlinjer och för att hantera kinidin-inducerade arytmier. Det är effektivt för att minska risken för att havandeskapsförgiftning utvecklas till eklampsi.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten. Löslig i alkohol, eter (11,6 mg/ml vid 18 °C) och glycerin. Olösligt i aceton.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7487-88-9
Molekylformel MgO4S
Molekylvikt (g/mol) 120.36
MDL-nummer MFCD00011110
InChI-nyckel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC-namn magnesium;sulfat
LEDER [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium sulfate
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Linjär formel MgSO4
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten. Löslig i alkohol, eter (11,6 mg/ml vid 18 °C) och glycerin. Olöslig i aceton.
Formel vikt 120.37
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.