Läs mer
Magnesiumsulfat, 7-hydrat, Kristall, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15588014 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15588014 500 g Poly flaska 500g
15598014 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15588014 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 250401
Kemiska identifierare
CAS 10034-99-8
Molekylformel H14MgO11S
Molekylvikt (g/mol) 246.47
MDL-nummer MFCD00149785
InChI-nyckel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-namn magnesium;sulfat;heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Sulfate
Namnnotering 7-Hydrate
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Formel vikt 246.47
Kvalitet Multi-Compendial/USP
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.67kg