Läs mer
Magnesiumsulfat, 97 %, rent, vattenfritt
Produktkod. 10731252 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10731252 500 g Plastflaska 500g
10625871 5 g Glasflaska 5g
10003812 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10107253 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10731252 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 413485000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1201.82 SEK
    1079.65 SEK / 500g
    Save 122.17 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Magnesiumsulfat, 97%, MgO4S, CAS-nummer-7487-88-9, svavelsyra magnesiumsalt 1:1, sal de sedlitz, magnesiumsulfat, tomix ot, bittersalt, magnesiumsulfat 1:1, salangalis, magnesiumsulfat, mgso4, magnesiumsulfat vattenfritt, 500 g, CHEBI:32599, Obetecknat, >700 grader. C | CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7487-88-9
Molekylformel MgO4S
Molekylvikt (g/mol) 120.36
MDL-nummer MFCD00011110
InChI-nyckel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC-namn magnesium;sulfat
LEDER [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium sulfate
Smältpunkt 1124,0 °C
Namnnotering Pure
Fysisk form Granular Powder and/or Specks
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel MgSO4
Fieser 01,634; 04,425; 05,421
Merck Index 15, 5755
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 26g/100 ml (0 °C).
Formel vikt 120.37
Procent renhet 97%
Kvalitet Ren
Förpackning Plastflaska
Nedbrytningsinformation >700 °C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.