Läs mer
Magnesiumsulfat,≥ 98,0% (KT), pulver (mycket fint), Honeywell Fluka™
Produktkod. 16675873
Change view
Kvantitet:
25 kg
Förpackningsstorlek:
25kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16675873 25 kg 25kg
1 options
Produktkod. 16675873 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 6313625KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78465.00 SEK
    76177.58 SEK / 25kg
    Save 2287.42 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium sulfate
Smältpunkt 1 130 °C (Dekomposition)
CAS 7487-88-9
Färg Färglös
CAS Max % ≤ 100%
pH 9
Kvantitet 25 kg
Molekylformel MgO4S
Linjär formel MgSO4
InChI-nyckel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn magnesium(2+)sulfat
Molekylvikt (g/mol) 120.36
Kvalitet ACS
Densitet 2.7 g/cm3