Läs mer
Magnesiumsulfat,≥ 99,5 %, ReagentPlus™ , Honeywell
Produktkod. 15637960
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 kg
12 kg
Förpackningsstorlek:
12kg
1kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15637960 1 kg 1kg
15657960 500 g 500g
15647960 2 kg 2kg
15627960 12 kg 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15637960 Leverantör Fluka Leverantörsnummer M75061KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Reagenskvalitet, vattenfri,≥ 99,5 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7487-88-9
Molekylformel MgO4S
Molekylvikt (g/mol) 120.36
MDL-nummer MFCD00011110
InChI-nyckel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
LEDER [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium sulfate
Kvantitet 1 kg
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn magnesium(2+)sulfat
Formel vikt 120.37g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Ångtryck 0.1 mmHg (20°C)
Densitet Vapor Density: <0.01 (vs air)