Läs mer
Magnesiumsulfat, 99%, extra rent, torkat, innehåller 3 till 4 mol vatten
Produktkod. 10216400 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10216400 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10256350 1 kg Plastflaska 1kg
10174573 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10216400 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 196850025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 22189-08-8 | MgO4S | 120,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22189-08-8
Molekylformel MgO4S
Molekylvikt (g/mol) 120.36
MDL-nummer MFCD00149787
InChI-nyckel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
LEDER [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium sulfate
Smältpunkt 1124,0 °C
Namnnotering Torkad innehåller 3 till 4 mol vatten
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 2.5 kg
Förlust vid torkning 26 % till 32 % (400 till 500 °C)
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.66, 2.6600g/mL
Analysprocentintervall 98,5 % min. (På torkat ämne) (Komplexometri)
Linjär formel MgSO4·xH2O
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 360 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i glycerol, sparsamt löslig i alkohol
IUPAC-namn magnesium;sulfat
Formel vikt 120.36
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.