Läs mer
Magnesium sulfate anhydrous, 98.0%, for analysis EMSURE™, MilliporeSigma™
Produktkod. 15824770
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15824770 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15824770 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1060671000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Smältpunkt 1124°C
CAS 7487-88-9
pH 7.9 (50 g/L, H2O, 25°C)
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall ≥ 98.0%
Molekylformel MgO4S
Löslighetsinformation 300 g/L
InChI-nyckel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn magnesium(2+) sulfate
Molekylvikt (g/mol) 120.36
Förpackning Glass Bottle
Densitet 2.66 g/cm3 (at 20°C); Bulk Density: 600 kg/m3