Läs mer
Magnesiumsulfat, vattenfritt innehåll, 99,5 % min
Beskrivning
Magnesiumsulfat är lämpligt för känsliga molekylärbiologiska tillämpningar. Det används som en komponent i badsalt och skönhetsprodukter. Det används av idrottare för att lugna ömma muskler och effektivt för att ta bort splitter. Det används vanligtvis som ett torkmedel i organisk syntes på grund av dess affinitet för vatten. Det fungerar som ett bryggsalt vid ölproduktion för att justera jonhalten i bryggvattnet samt förstärka enzymverkan. Det spelar en viktig roll som motgift mot bariumkloridförgiftning. . Det är användbart för att kontrollera anfall i samband med epilepsi, glomerulonefrit eller hypotyreos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium sulfate, anhydrous |
| Smältpunkt | 1124 °C (uppdelning) |
| Namnnotering | anhydra |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | 99,5 % min |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol, glycerol. Olöslig i aceton. |
| IUPAC-namn | magnesium(2+)sulfat |
| Formel vikt | 120.37 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.