Läs mer
Magnesiumsulfat, vattenfritt innehåll, 99,5 % min
Produktkod. 11397658
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397658 2 kg 2kg
11377658 500 g 500g
11387658 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033337.A3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2432.70 SEK
    1988.65 SEK / 2kg
    Save 444.05 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120,36 g/mol
Magnesiumsulfat är lämpligt för känsliga molekylärbiologiska tillämpningar. Det används som en komponent i badsalt och skönhetsprodukter. Det används av idrottare för att lugna ömma muskler och effektivt för att ta bort splitter. Det används vanligtvis som ett torkmedel i organisk syntes på grund av dess affinitet för vatten. Det fungerar som ett bryggsalt vid ölproduktion för att justera jonhalten i bryggvattnet samt förstärka enzymverkan. Det spelar en viktig roll som motgift mot bariumkloridförgiftning. . Det är användbart för att kontrollera anfall i samband med epilepsi, glomerulonefrit eller hypotyreos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7487-88-9
Molekylformel MgO4S
Molekylvikt (g/mol) 120.36
MDL-nummer MFCD00011110
InChI-nyckel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
LEDER [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Sulfate
Smältpunkt 1124 °C (uppdelning)
Namnnotering Vattenfri
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,5 % min
Densitet 2.66
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol, glycerol. Olöslig i aceton.
IUPAC-namn magnesium;sulfat
Formel vikt 120.37
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.