Läs mer
Magnesiumsulfat, vattenfritt, pulver, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15146376 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15146376 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15146376 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 250601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2105.00 SEK
    1999.33 SEK / 500g
    Save 105.67 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-02-2027
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Sulfate
Namnnotering Vattenfri
CAS 7487-88-9
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Molekylformel MgO4S
MDL-nummer MFCD00011110
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
InChI-nyckel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn magnesium;sulfat
Molekylvikt (g/mol) 120.36
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Formel vikt 120.37
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 2.65kg