Läs mer
Magnesiumsulfat (cellkultur), MP Biomedicals
Produktkod. 11496552 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496552 1 kg 1kg
11486552 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496552 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215013691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 SEK
    1437.17 SEK / 1kg
    Save 72.83 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Cellkulturreagens
Kemiska identifierare
CAS 7487-88-9
Molekylformel MgO4S
Molekylvikt (g/mol) 120.36
MDL-nummer MFCD00011110
InChI-nyckel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
LEDER [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Sulfate
Kvantitet 1 kg
IUPAC-namn magnesium(2+)sulfat
Formel vikt 120.4